Dietanolamina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-42-2
Molecular Formula: C4H11NO2
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 176°(349°F)
Physical Form: Low-melting solid
Density: 1.097
Refractive Index: 1.4770
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
pH: 11
Melting Point: 27-30°
Boiling Point: 268-270°
Beilstein Reference: 605315
Merck Reference: 14,3107
MDL No.: MFCD00002843
Formula:
C₄H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 268…270 °C Punto di fusione: 27…30 °C Densità: 1,097 Flash Pt: 176 °C (349 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002843 CAS Number: 111-42-2 EINECS: 203-868-0 REACH: 01-2119488930-28 Merck Index: 14,3107 |