Stampa…
Dietanolamina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2'-Iminodietanolo
113920010 113920025 113920250
ACRO113920010EA 40.4 EUR
ACRO113920010 ACRO113920025 ACRO113920250
Dietanolamina 99%
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
Peso molecolare: 105,14 g/mol
Punto di ebollizione: 268 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 27…30 °C
Densità: 1,0955 g/cm³
Flash Pt: 176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002843
CAS Number: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
UN: 3259
ADR: 8,III
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Visualizza i codici
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA