Spermidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₉N₃ Punto di ebollizione: 128…130 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 22…25 °C Densità: 0,925 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008229 CAS Number: 124-20-9 EINECS: 204-689-0 UN: 3259 ADR: 8,II Merck Index: 12,08893 |
Appearance | Clear colorless Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4785 to 1.4805 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |