Stampa…
VWR® Basic, Copriscarpe, antiscivolo
Fornitore: VWR Collection
113-8285EA 189 EUR
113-8285 113-8287
VWR® Basic, Copriscarpe, antiscivolo
Indumenti usa e getta
Questi copriscarpe monouso sono realizzati in tessuto di PP non tessuto laminato.
  • Suola antiscivolo
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Disponibile nei colori bianco e blu
L×A: 410×170 mm
Peso: 60 g/m²
* Taglia unica
Confezione: 10 pezzi a pacchetto, 10 pacchetti a sacchetto, 3 sacchetti a confezione.