2-(2-Amminoetilammino)etanolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-41-1
Molecular Formula: C4H12N2O
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4861
Odour: Amine-like
pH: 11.8
Melting Point: -28°
Boiling Point: 238-240°
Beilstein Reference: 506012
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008170
Formula:
C₄H₁₂N₂O Punto di ebollizione: 238…240 °C Punto di fusione: –28 °C Densità: 1,029 Flash Pt: 125 °C (257 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008170 CAS Number: 111-41-1 EINECS: 203-867-5 ADR: 8,II |