Stampa…
VWR® Basic, Copriscarpe, SPP
Fornitore: VWR Collection
113-8929EA 69.7 EUR
113-8929 113-8932 113-9053
VWR® Basic, Copriscarpe, SPP
Indumenti usa e getta
Questi copriscarpe monouso sono realizzati in tessuto di SPP non tessuto.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Disponibili con suola antiscivolo
L×A: 410×170 mm
Peso: 40 g/m²
* Taglia unica
Confezione: 10 pezzi a pacchetto, 10 pacchetti a sacchetto, 3 sacchetti a confezione.