N-Ethylethylenediamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Aminoethyl(ethyl)amine
Purity: 98%
CAS No.: 110-72-5
Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2NH2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1098272
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008166
Formula:
C₄H₁₂N₂ Peso molecolare: 88,15 g/mol Punto di ebollizione: 128…130 °C Densità: 0,837 Flash Pt: 34 °C (93 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008166 CAS Number: 110-72-5 EINECS: 203-795-4 UN: 2733 ADR: 3,III |