Stampa…
N-Etildiisopropilamina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11801.AEEA 43.7 EUR
A11801.AE A11801.AC A11801.AP A11801.AU
N-Etildiisopropilamina 99%
N-Etildiisopropilamina
Purity: 99% CAS No.: 7087-68-5 Molecular Formula: C8H19N Formula Weight: 129.25 Flash Point: 8°(46°F) Physical Form: Liquid Density: 0.747 Refractive Index: 1.4135 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -46° Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 605301 UN No.: 3488 MDL No.: MFCD00008868
Formula: C₈H₁₉N
Punto di ebollizione: 126…127 °C
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 0,747
Flash Pt: 8 °C (46 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008868
CAS Number: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 3384
ADR: 6.1,I