Stampa…
N-Etildiisopropilamina 99.5+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
367840250 367840500 367841000 367840010 367840025
ACRO367840250EA 69.6 EUR
ACRO367840250 ACRO367840500 ACRO367841000 ACRO367840010 ACRO367840025
N-Etildiisopropilamina 99.5+%
N-Etildiisopropilamina
Formula: C₈H₁₉N
Punto di ebollizione: 127 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 0,756 g/cm³
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008868
CAS Number: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 3384
ADR: 6.1,
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA