Stampa…
N-Etildiisopropilamina 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
115220250 115221000 115225000 115220026 115220101
115220250.EA 21.7 EUR
115220250. 115221000. 115225000. 115220026. 115220101.
N-Etildiisopropilamina 99+%
N-Etildiisopropilamina
Formula: C₈H₁₉N
Punto di ebollizione: 127 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 0,756 g/cm³
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008868
CAS Number: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 3384
ADR: 6.1,
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.30 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Diisopropylamine ≤0.30 %