Stampa…
Diisopropilamina ≥99.0% per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: N-Isopropyl-2-propanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.9030 8.03646.0010
8.03646.0100EA 45 EUR
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.9030 8.03646.0010
Diisopropilamina ≥99.0% per sintesi, Sigma-Aldrich®
Diisopropilamina
Formula: C₆H₁₅N
Punto di ebollizione: 83…84 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70 °C
Densità: 0,72 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –13,45 °C (DIN 51755 Part 1)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008862
CAS Number: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,03219
Visualizza i codici
Assay (GC area %) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.715 - 0.716
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test