Diisopropilamina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Isopropyl-2-propanamine
Purity: 99+%
CAS No.: 108-18-9
Molecular Formula: [(CH3)2CH]2NH
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -7°(19°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.718
Refractive Index: 1.3920
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -61°
Boiling Point: 83-84°
Beilstein Reference: 605284
Merck Reference: 14,3196
UN No.: 1158
MDL No.: MFCD00008862
Formula:
C₆H₁₅N Punto di ebollizione: 83…84 °C Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,718 Flash Pt: –7 °C (19 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008862 CAS Number: 108-18-9 EINECS: 203-558-5 UN: 1158 ADR: 3,II Merck Index: 14,3196 |