Diisopropilamina 99.5%, AcroSeal®, bidistillata
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Isopropyl-2-propanamine
Formula:
C₆H₁₅N Punto di ebollizione: 84 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,716 g/cm³ Flash Pt: –17 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008862 CAS Number: 108-18-9 EINECS: 203-558-5 UN: 1158 ADR: 3,II Merck Index: 13,03219 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |