Stampa…
Diisopropilamina 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Isopropyl-2-propanamine
219432500 219430010 219430051
ACRO219432500EA 25.4 EUR
ACRO219432500 ACRO219430010 ACRO219430051
Diisopropilamina 99+%
Diisopropilamina
Formula: C₆H₁₅N
Peso molecolare: 101,19 g/mol
Punto di ebollizione: 84 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –61 °C
Densità: 0,716 g/cm³
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008862
CAS Number: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03219
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA