Stampa…
Dipropilamina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Propyl-1-propanamine
L15808.AE L15808.AP
L15808.AEEA 24.6 EUR
L15808.AE L15808.AP
Dipropilamina 99%
Dipropilamina
Purity: 99% CAS No.: 142-84-7 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 Flash Point: 7°(45°F) Refractive Index: 1.4050 Odour: Ammonia-like Melting Point: -63° Boiling Point: 109-110° Beilstein Reference: 505974 Merck Reference: 14,3343 UN No.: 2383 MDL No.: MFCD00009362
Formula: C₆H₁₅N
Punto di ebollizione: 109…110 °C
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 0,738
Flash Pt: 7 °C (45 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009362
CAS Number: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3343