Dioctylamine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1120-48-5
Molecular Formula: C16H35N
Formula Weight: 241.46
Flash Point: 142°(287°F)
Refractive Index: 1.4432
Odour: Amine-like
Melting Point: 13-15°
Boiling Point: 297-298°
Beilstein Reference: 1748376
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009557
Formula:
C₁₆H₃₅N Punto di ebollizione: 297…298 °C Punto di fusione: 13…15 °C Densità: 0,799 Flash Pt: 142 °C (287 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009557 CAS Number: 1120-48-5 EINECS: 214-311-6 UN: 2735 ADR: 8,III |