Dioctylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₆H₃₅N Punto di ebollizione: 297…298 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 14…15 °C Densità: 0,79 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009557 CAS Number: 1120-48-5 EINECS: 214-311-6 UN: 2735 ADR: 8,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4412 to 1.4432 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
Color of alcohol solution | ≤60 APHA |
Color of a HCl solution | Passes test |