Stampa…
Dihexylamine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L06326.AE L06326.AP
L06326.AEEA 44 EUR
L06326.AE L06326.AP
Dihexylamine ≥98%
Dihexylamine
Purity: 98+% CAS No.: 143-16-8 Molecular Formula: C12H27N Formula Weight: 185.36 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4335 Melting Point: 3° Boiling Point: 236° Beilstein Reference: 1738519 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00009521
Formula: C₁₂H₂₇N
Peso molecolare: 185,35 g/mol
Punto di ebollizione: 236 °C
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 0,790
Flash Pt: 104 °C (219 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009521
CAS Number: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I