Dihexylamine 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₂H₂₇N Punto di ebollizione: 236 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 3 °C Densità: 0,8 g/cm³ Flash Pt: 104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009521 CAS Number: 143-16-8 EINECS: 205-588-4 UN: 2927 ADR: 6.1,I |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |