Dibutilamina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
112950010
112950025
112950100
112950500
ACRO112950010EA
87.8
EUR
ACRO112950010
ACRO112950025
ACRO112950100
ACRO112950500
Dibutilamina 99%
Dibutilamina
Formula:
C₈H₁₉N Punto di ebollizione: 159 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –62 °C Densità: 0,76 g/cm³ Flash Pt: 39 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009429 CAS Number: 111-92-2 EINECS: 203-921-8 UN: 2248 ADR: 8,II Merck Index: 13,03058 |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |