Stampa…
1,3-Diamino-2-propanol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
112220050 112220250
ACRO112220050EA 52.2 EUR
ACRO112220050 ACRO112220250
1,3-Diamino-2-propanol 95%
1,3-Diamino-2-propanol
Formula: C₃H₁₀N₂O
Punto di ebollizione: 114 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 39…45 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008142
CAS Number: 616-29-5
EINECS: 210-474-2
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥94 %