1,7-Diaminoheptane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Heptamethylendiamine, Heptane-1,7-diamine, 1,7-Heptanediamine
Purity: 98%
CAS No.: 646-19-5
Molecular Formula: C7H18N2
Formula Weight: 130.24
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4590
Odour: Amine-like
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 1734159
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008246
Formula:
C₇H₁₈N₂ Peso molecolare: 130,23 g/mol Punto di ebollizione: 223…225 °C Punto di fusione: 26…30 °C Densità: 0,860 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008246 CAS Number: 646-19-5 EINECS: 211-468-2 UN: 3259 ADR: 8,III |