Stampa…
Esametilendiammina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,6-Diamminoesano
A14212.22 A14212.36
A14212.22EA 26.3 EUR
A14212.22 A14212.36
Esametilendiammina ≥98%
Esametilendiammina
Purity: 98+% CAS No.: 124-09-4 Molecular Formula: C6H16N2 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 85°(185°F) Odour: Amine-like pH: 12.4 Melting Point: 39-43° Boiling Point: 199-204° Beilstein Reference: 1098307 Merck Reference: 14,4695 UN No.: 2280 MDL No.: MFCD00008243
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116,21 g/mol
Punto di ebollizione: 199…204 °C
Punto di fusione: 39…43 °C
Densità: 0,840
Flash Pt: 85 °C (185 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008243
CAS Number: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 2280
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4695