Stampa…
Esametilendiammina 99.5+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,6-Diamminoesano
120640010 120641000 120645000 120640051
ACRO120640010EA 130 EUR
ACRO120640010 ACRO120641000 ACRO120645000 ACRO120640051
Esametilendiammina 99.5+%
Esametilendiammina
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116,21 g/mol
Punto di ebollizione: 204…205 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 38…41 °C
Densità: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008243
CAS Number: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 2280
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04713
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline low melting mass (May discolor on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.50 %
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %