Stampa…
1,5-Diaminopentane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,5-Pentanediamine, Pentamethylendiamine, Cadaverine, Cadavarine
B23039.06 B23039.14
B23039.06EA 97.2 EUR
B23039.06 B23039.14
1,5-Diaminopentane 98%
1,5-Diaminopentane
Purity: 98% CAS No.: 462-94-2 Molecular Formula: C5H14N2 Formula Weight: 102.18 Refractive Index: 1.4585 Odour: Amine-like Boiling Point: 178-180° Merck Reference: 14,1609 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008239
Formula: C₅H₁₄N₂
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 178…180 °C
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 0,873
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008239
CAS Number: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1609