Stampa…
1,5-Diaminopentane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,5-Pentanediamine, Pentamethylendiamine, Cadaverine, Cadavarine
112320050 112320250
ACRO112320050EA 94.7 EUR
ACRO112320050 ACRO112320250
1,5-Diaminopentane 98%
1,5-Diaminopentane
Formula: C₅H₁₄N₂
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 178…180 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 0,87 g/cm³
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008239
CAS Number: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 12,01645
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %