1,4-Diaminobutane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 110-60-1
Molecular Formula: C4H12N2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4569
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 605282
Merck Reference: 14,7947
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00008235
Formula:
C₄H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 158…160 °C Punto di fusione: 25…28 °C Densità: 0,877 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008235 CAS Number: 110-60-1 EINECS: 203-782-3 UN: 2928 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,7947 |