1,2-Propilendiammina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 78-90-0
Molecular Formula: C3H10N2
Formula Weight: 74.13
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Characteristic
Melting Point: ca -37°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 605274
Merck Reference: 14,7852
UN No.: 2258
MDL No.: MFCD00008089
Formula:
C₃H₁₀N₂ Punto di ebollizione: 119…120 °C Punto di fusione: ∼–37 °C Densità: 0,869 Flash Pt: 34 °C (93 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008089 CAS Number: 78-90-0 EINECS: 201-155-9 UN: 2258 ADR: 8,II Merck Index: 14,7852 |