Stampa…
1,2-Propilendiammina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Diamminopropano
152400010 152400025 152402500
ACRO152400010EA 131 EUR
ACRO152400010 ACRO152400025 ACRO152402500
1,2-Propilendiammina 99%
1,2-Propilendiammina
Formula: C₃H₁₀N₂
Peso molecolare: 74,13 g/mol
Punto di ebollizione: 119…120 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –37 °C
Densità: 0,87 g/cm³
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008089
CAS Number: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
UN: 2258
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08037
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA