Stampa…
Etilendiammina 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Diamminoetano
220420010 220422500 220420025
ACRO220420010EA 90.8 EUR
ACRO220420010 ACRO220422500 ACRO220420025
Etilendiammina 99+%
Etilendiammina
Formula: C₂H₈N₂
Peso molecolare: 60,1 g/mol
Punto di ebollizione: 117…118 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 0,898 g/cm³
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008204
CAS Number: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=097c7cd648d063d5bd4dd351e0c46efe3f7396d7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA