Stampa…
1,12-Diaminododecane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N12N, Dodecamethylendiamine, 1,12-Dodecanediamine
L04258.06 L04258.14
L04258.06EA 32.8 EUR
L04258.06 L04258.14
1,12-Diaminododecane ≥98%
1,12-Diaminododecane
Purity: 98+% CAS No.: 2783-17-7 Molecular Formula: C12H28N2 Formula Weight: 200.37 Flash Point: 155°(311°F) Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 1742765 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008155
Formula: C₁₂H₂₈N₂
Peso molecolare: 200,37 g/mol
Punto di ebollizione: 275 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 68…72 °C
Flash Pt: 155 °C (311 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008155
CAS Number: 2783-17-7
EINECS: 220-489-6
UN: 3259
ADR: 8,III