1,10-Diaminodecane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₂₄N₂ Punto di ebollizione: 140°C Punto di fusione: 60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008151 CAS Number: 646-25-3 EINECS: 211-471-9 UN: 3259 ADR: 8,III |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 64.0 deg-C |
Solubility in hot Water | almost transparency |