Stampa…
1,10-Diaminodecane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Decane-1,10-diamine
112130250 112130050
ACRO112130250EA 169 EUR
ACRO112130250 ACRO112130050
1,10-Diaminodecane 97%
1,10-Diaminodecane
Formula: C₁₀H₂₄N₂
Peso molecolare: 172,31 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 62…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008151
CAS Number: 646-25-3
EINECS: 211-471-9
UN: 3259
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %