Stampa…
Taurina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000 8.08616.9020
8.08616.0005EA 38.2 EUR
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000 8.08616.9020
Taurina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Taurina
Formula: C₂H₇NO₃S
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008197
CAS Number: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163
Visualizza i codici
Solubility 65 g/l (12 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 125.15 g/mol