Taurina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Aminoethanesulphonic acid
Purity: 99%
CAS No.: 107-35-7
Molecular Formula: H2NCH2CH2SO3H
Formula Weight: 125.15
Physical Form: Crystals or cryst powder
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
C₂H₇NO₃S Peso molecolare: 125,15 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008197 CAS Number: 107-35-7 EINECS: 203-483-8 Merck Index: 14,9074 |