Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPC, USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08386.1000 1.08386.5000 1.08386.9025 1.08386.9013
1.08386.1000EA 580 EUR
1.08386.1000 1.08386.5000 1.08386.9025 1.08386.9013
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPC, USP, SAFC®
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 169…172 °C
Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004679
CAS Number: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM