Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, sostanza tampone, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: THAM
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.08382.0100 1.08382.0500 1.08382.1000 1.08382.2500 1.08382.9025 1.08382.9027
1.08382.0100EA 49.9 EUR
1.08382.0100 1.08382.0500 1.08382.1000 1.08382.2500 1.08382.9025 1.08382.9027
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, sostanza tampone, Millipore®
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Peso molecolare: 121.14 g/mol
Punto di ebollizione: 357
Punto di fusione: 169…172 °C
Densità: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004679
CAS Number: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM