Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Synonyms:
THAM
103154MEA
119
EUR
103154M
103156X
103157P
10315AC
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃ Peso molecolare: 121.14 g/mol Punto di ebollizione: 357 Punto di fusione: 169…172 °C Densità: 1.328 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004679 CAS Number: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |
|
Titolo (calcolato su anidro) | 99,8 - 100,5 % |
Aspetto | White crystalline powder |
Identificazione | Conforme |
Metalli pesanti (come Pb) | Max. 5 ppm |
Residuo alla combustione (SO4) | Max. 100 ppm |
Insolubilità in acqua | Max. 30 ppm |
Acqua | Max. 0,1 % |
Cl (Cloruro) | Max. 5 ppm |
SO4 (Solfato) | Max. 5 ppm |
As (Arsenico) | Max. 0,2 ppm |
Ca (Calcio) | Max. 10 ppm |
Cd (Cadmio) | Max. 0,1 ppm |
Cu (Rame) | Max. 0,1 ppm |
Fe (Ferro) | Max.1 ppm |
K (Potassio) | Max. 1 ppm |
Mg (Magnesio) | Max. 0,3 ppm |
Na (Sodio) | Max. 5 ppm |
Pb (Piombo) | Max. 0,1 ppm |
Assorbanza (280 nm) (0,5 mol/l) | Max. 0,05 |