Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.3% suitable for buffer solutions
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
A1379.1000 A1379.5000
A1379.1000EA 88.4 EUR
A1379.1000 A1379.5000
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.3% suitable for buffer solutions
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 169…172 °C
Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004679
CAS Number: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (titr.) min. 99.3 %
pH (1 M; H2O; 20°C) 10.5 - 12.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Water max. 0.5 %