Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.9%, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: THAM
0497-1KGEA 119 EUR
0497-1KG 0497-5KG 0497-500G 0497-10KG 0497-12KG 0497-50KG
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.9%, ultrapuro
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Reattivo per la stabilizzazione di formulazioni tampone e l'elettroforesi delle molecole biologiche.
I tamponi biologici sono utili per la coltura cellulare in vitro, per i test enzimatici e alcuni applicazioni elettroforetiche a pH fisiologico. Tamponi universalmente applicabili per biochimica devono essere solubile in acqua, non interferire con processi biologici o con le membrane biologiche (penetrazione, solubilizzazione, adsorbimento sulla superficie,ecc.), avere una tendenza conosciuta a formare complessi con ioni metallici, non essere tossici e avere un'assorbanza U.V. molto bassa. Assorbimento a lunghezza d'onda >260 nm.
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Punto di ebollizione: 288 °C
Punto di fusione: 169 °C
Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004679
CAS Number: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Abs.@ 280 nm (1M, Acqua) < 0,05
Abs.@ 290 nm (40%, Acqua) <= 0,2
Abs.@ 400 nm (40%, Acqua) <= 0,05
Arsenico <= 0,0005%
Rame <= 0,0001%
Insolubili <= 0,005%
Ferro <= 0,0001%
Piombo <= 0,0001%
Magnesio <= 0,0005%
Punto di fusione 168 - 172 °C
Contenuto d'acqua (KF) ≤1%
pH (5%, Acqua) @ 25 °C 10 - 11,5
Purezza >= 99,9%
Solubilità (10%, Acqua) Conforme