Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) 99.85% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: THAM
327360010 327360050
ACRO327360010EA 218 EUR
ACRO327360010 ACRO327360050
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) 99.85% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Punto di ebollizione: 219…220 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: >168,5 °C
Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004679
CAS Number: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Solubility (10 % in water) Clear and free of haze
UV at 260 nm A: ≤0.03
pH 10.0 to 11.7 (5 % at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99.80 %
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Arsenic (As) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Insoluble matter ≤0.0005 %