Stampa…
6-Aminohexan-1-ol 94%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-1-hexanol
294600100 294600500
ACRO294600100EA 98.1 EUR
ACRO294600100 ACRO294600500
6-Aminohexan-1-ol 94%
6-Aminohexan-1-ol
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,19 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 53…59 °C
Flash Pt: 133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008241
CAS Number: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥92 %