Stampa…
4-Aminobutan-2-ol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Amino-2-butanol
330230010 330230050
ACRO330230010EA 176 EUR
ACRO330230010 ACRO330230050
4-Aminobutan-2-ol 98%
4-Aminobutan-2-ol
Formula: C₄H₁₁NO
Peso molecolare: 89,14 g/mol
Punto di ebollizione: 103…104 °C (34 mmHg)
Densità: 0,93 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216936
CAS Number: 39884-48-5
EINECS: 254-673-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4518 to 1.4538 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %