Stampa…
4-Aminobutan-1-ol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A12680.03 A12680.06 A12680.14
A12680.03EA 26.1 EUR
A12680.03 A12680.06 A12680.14
4-Aminobutan-1-ol 98%
4-Aminobutan-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 13325-10-5 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Amine-like Melting Point: 16-18° Boiling Point: 206° Beilstein Reference: 1731411 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008230
Formula: C₄H₁₁NO
Peso molecolare: 89,14 g/mol
Punto di ebollizione: 206 °C
Punto di fusione: 16…18 °C
Densità: 0,967
Flash Pt: 107 °C (224 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008230
CAS Number: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
UN: 2735
ADR: 8,III