Stampa…
4-Aminobutan-1-ol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
176350050 176350010 176350250
ACRO176350050EA 75.5 EUR
ACRO176350050 ACRO176350010 ACRO176350250
4-Aminobutan-1-ol 98%
4-Aminobutan-1-ol
Formula: C₄H₁₁NO
Peso molecolare: 89,14 g/mol
Punto di ebollizione: 206 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 16…18 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008230
CAS Number: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %