Stampa…
3-Aminopropan-1-olo ≥99.0% (by GC) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00423.0005 8.00423.0250 8.00423.9025
8.00423.0005EA 24.9 EUR
8.00423.0005 8.00423.0250 8.00423.9025
3-Aminopropan-1-olo ≥99.0% (by GC) per sintesi, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropan-1-olo
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formula: C₃H₉NO
Punto di ebollizione: 187 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 101 °C
MDL Number: MFCD00008223
CAS Number: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.986 - 0.988
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test