3-Aminopropan-1-olo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Amino-1-propanol
Purity: 99%
CAS No.: 156-87-6
Molecular Formula: H2N(CH2)3OH
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Amine-like
Melting Point: 11°
Boiling Point: 184-187°
Beilstein Reference: 741855
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008223
Formula:
C₃H₉NO Peso molecolare: 75,11 g/mol Punto di ebollizione: 184…187 °C Punto di fusione: 11 °C Densità: 0,983 Flash Pt: 101 °C (214 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008223 CAS Number: 156-87-6 EINECS: 205-864-4 UN: 2735 ADR: 8,II |