Etanolammina, EMPROVE® EXPERT BP, NF per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Aminoetanolo
1.37044.2500
1.37044.9025
1.37044.9180
1.37044.0100
1.37044.2500EA
273
EUR
1.37044.2500
1.37044.9025
1.37044.9180
1.37044.0100
Etanolammina, EMPROVE® EXPERT BP, NF per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Etanolammina
Formula:
NH₂CH₂CH₂OH Peso molecolare: 61.08 g/mol Punto di ebollizione: 171 Punto di fusione: 10.5 Densità: 1.0164 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 93 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008183 CAS Number: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN: 2491 ADR: 8 Merck Index: 13,03762 |