Stampa…
Etanolammina, EMPROVE® ESSENTIAL BP, NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Synonyms: 2-Aminoetanolo
1.00844.2500 1.00844.9025 1.00844.9180
1.00844.2500EA 211 EUR
1.00844.2500 1.00844.9025 1.00844.9180
Etanolammina, EMPROVE® ESSENTIAL BP, NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Etanolammina
Formula: NH₂CH₂CH₂OH
Peso molecolare: 61.08 g/mol
Punto di ebollizione: 171
Punto di fusione: 10.5
Densità: 1.0164 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008183
CAS Number: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM