Etanolammina 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Aminoetanolo
Purity: 99+%
CAS No.: 141-43-5
Molecular Formula: HOCH2CH2NH2
Formula Weight: 61.08
Flash Point: 93°(199°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.012
Refractive Index: 1.4540
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 10°
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 505944
Merck Reference: 14,3727
UN No.: 2491
MDL No.: MFCD00008183
Formula:
NH₂CH₂CH₂OH Peso molecolare: 61.08 g/mol Punto di ebollizione: 169…170 °C Punto di fusione: 10 °C Densità: 1.012 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008183 CAS Number: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN: 2491 ADR: 8 III Merck Index: 14,3727 |